Få mere at vide
6-[N,N-Di(2-hydroxybenzyl)amino]-2-[(3-hydroxypropyl)amino]-9-isopropylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[N,N-Di(2-hydroxybenzyl)amino]-2-[(3-hydroxypropyl)amino]- |
| CAS | 1076200-04-8 |
| Molekylær formel | C25H30N6O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N6O3/c1-17(2)31-16-27-22-23(28-25(29-24(22)31)26-12-7-13-32)30(14-18-8-3-5-10-20(18)33)15-19-9-4-6-11-21(19)34/h3-6,8-11,16-17,32-34H,7,12-15H2,1-2H3,(H,26,28,29) |
| SMIL | CC(C)n1cnc2c(nc(NCCCO)nc12)N(Cc3ccccc3O)Cc4ccccc4O |
| IUPAC navn | 2-[[(2-hydroxyphenyl)methyl-[2-(3-hydroxypropylamino)-9-propan-2-ylpurin-6-yl]amino]methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.54 |
| Formel vægt | 462.2379 |