Få mere at vide
6-(N-Boc-methylamino)pyridin-3-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15467685
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467685 250 mg 250mg
11327269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27430.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 1032758-87-4 | C17H27BN2O4 | 334,223 g/mol
Anvendes til syntese af organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes til syntese
af organiske forbindelser.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1032758-87-4
Molekylær formel C17H27BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 334.223
MDL nummer MFCD09037484
InChI nøgle QGBJKHALDLKAGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butoxycarbonyl methyl amino pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-yl carbamate, tert-butylmethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 44541676
IUPAC navn tert-butyl-N-methyl-N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]carbamat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 112 °C til 119 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 334.22
Procent renhed 95%