Få mere at vide
6-morpholinopyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Morpholinopyridine-2-carboxylic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 208.22 |
| Procent renhed | 97% |