Få mere at vide
6-morpholinopyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113424
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113424 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10077382 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10431334 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113424 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38301CB
Kemiske identifikatorer
CAS 554405-17-3
Molekylær formel C10H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 208.217
InChI nøgle SAZSDHZXRMXESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridine-2-carboxylic acid, 6-morpholinopicolinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-2-carboxylicacid, 6-morpholin-4-yl picolinic acid, 6-4-morpholinyl-2-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2388921
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1COCCN1C2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholinopyridine-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.22
Procent renhed 97%