Få mere at vide
(6-morpholinopyrid-2-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10608303
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608303 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10620654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608303 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38313CB
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-52-6
Molekylær formel C10H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD08435862
InChI nøgle JRKWUCQBVPZBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyrid-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 2-pyridinemethanamine,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methylamine, 1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl-2-pyridyl methylamine, 2-aminomethyl-6-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525737
SMIL NCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-[6-(morpholin-4-yl)pyridin-2-yl]methanamin
Formel vægt 193.25
Procent renhed 95%