Få mere at vide
6-morpholinonicotinsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732103
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732103 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10161112 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10081404 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 120800-52-4
Molekylær formel C10H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 208.217
InChI nøgle XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776460
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholinonicotinic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.22
Procent renhed 95%