Få mere at vide
(6-morpholino-3-pyridinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521702
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521702 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10417802 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17509CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 388088-73-1
Molekylær formel C10H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.234
MDL nummer MFCD03086115
InChI nøgle NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
PubChem CID 2776465
IUPAC navn (6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.23
Procent renhed 95%