Få mere at vide
6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089211
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10089211 250 mg 250mg
10089221 1 g 1g
10284524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089211 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17507CB
Kemiske identifikatorer
CAS 52024-29-0
Molekylær formel C10H11N3OS
Molekylvægt (g/mol) 221.278
MDL nummer MFCD03086114
InChI nøgle VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
PubChem CID 2776464
IUPAC navn 4-(5-isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholin
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.28
Procent renhed 97%