Få mere at vide
6-morpholin-4-ylpyridin-2-carbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422104
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422104 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10422104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38316DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 868755-53-7
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11N3O
MDL nummer MFCD08690244
Mængde 1 g
Synonym 6-morpholinopicolinonitrile, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-4-morpholinyl
InChI nøgle WKDAOTSKEPJLCC-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 189.22
PubChem CID 18525738
Formel vægt 189.22
Procent renhed 95%