Få mere at vide
6-morpholin-4-ylpyridazin-3-carboxylsyrehydrochloridhydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753717 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10046724 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10650096 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753717 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. CC77751CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1192758-40-9
Molekylær formel C9H14ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 263.678
InChI nøgle VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridazin-3-carboxylsyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 245.67
Procent renhed 97%