Få mere at vide
6-morpholin-4-yl-pyridin-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477612
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477612 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10171302 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10766455 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477612 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17503CB
Kemiske identifikatorer
CAS 337508-68-6
Molekylær formel C9H11ClN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 262.708
MDL nummer MFCD02681929
InChI nøgle FZQDEGBLWSULKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholinopyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-morpholin-4-yl pyridine, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulphonyl chloride, chloro 6-morpholin-4-yl 3-pyridyl sulfone, 6-4-morpholinyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-4-morpholinyl, 4-5-chlorosulfonyl pyridin-2-yl morpholine
PubChem CID 2776462
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-3-sulfonylchlorid
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 262.72
Procent renhed 97%