Få mere at vide
6-Methyluracil, TRC
Artikelnummer. 30132859
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132859 50 g
30005159 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33816050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-48-2
Molekylær formel C5 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Synonym 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 6-methyl- (8CI), 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 6-Methylpyrimidine-2,4-diol, 6-Methyluracil, AWD 23-15, K 4, NSC 9456, Pseudothymine
IUPAC navn 6-methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyluracil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formel vægt 126.0429
Procent renhed >95%