Få mere at vide
6-Methyluracil, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyluracil |
| Smeltepunkt | 317 °C til 320 °C |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 115647 |
| Merck Index | 14,6133 |
| Formel vægt | 126.12 |
| Procent renhed | 97% |