Få mere at vide
6-Methyluracil, 97%
Artikelnummer. 11471227
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471227 100 g 100g
11481227 500 g 500g
11491227 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24191.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 626-48-2 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-48-2
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00006028
InChI nøgle SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
IUPAC navn 6-methyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyluracil
Smeltepunkt 317°C to 320°C
Mængde 100 g
Beilstein 115647
Merck Index 14,6133
Formel vægt 126.12
Procent renhed 97%