Få mere at vide
6-Methylthioguanine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylthioguanine methyl-d3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3 |
| Formel vægt | 184.061 |