missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methylthioguanine-d3, TRC

Artikelnummer. 30469541
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469541 500 mg
30473244 250 mg
30468073 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330722500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346601-96-4
Molekylær formel C6 2H3 H4 N5 S
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Synonym 6-(Trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine, 6-Methylthioguanine-d3, 6-Methylthioguanine-D3 (methyl-D3), 2-Amino-6-(methyl-d3)thiopurine, 6-Trideuteromethylthioguanine
IUPAC navn 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purin-2-amine
SMIL [2H]C([2H])([2H])Sc1nc(N)nc2nc[nH]c12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methylthioguanine methyl-d3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Formel vægt 184.061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.