Få mere at vide
6-(methylthio)pyridin-3-borsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493797
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493797 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15493797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27873.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
CAS 321438-86-2
Molekylær formel C6H8BNO2S
MDL nummer MFCD03788238
Mængde 250 mg
Synonym 2-methylthiopyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-5-pyridinyl-boronic acid, 2-methylthio-pyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 6-methylsulphanyl pyridine-3-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methylthio pyridine-3-boronic acid, 5-borono-2-methylmercapto pyridine, 6-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid
InChI nøgle UXWKVPJOPVIIRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CN=C(C=C1)SC)(O)O
IUPAC navn (6-methylsulfanylpyridin-3-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 169.005
PubChem CID 2762705
Formel vægt 169.01
Procent renhed 95%