Få mere at vide
6-(methylthio)purin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328460 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10328460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    671.65 DKK
    603.65 DKK / 1g
    Spare 68.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-66-8 | C6H6N4S | 166.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Methylthio)purine
Navn note 98%
CAS 50-66-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 219,0 °C til 223,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6N4S
MDL nummer MFCD00005576
Mængde 1 g
Synonym 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
InChI nøgle UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC navn 6-(methylsulfanyl)-7H-purin
Molekylvægt (g/mol) 166.20
PubChem CID 5778
ChEBI CHEBI:28279
Formel vægt 166.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver