Få mere at vide
6-methylsulfinylhexyl isothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30483864
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30483864 5 mg -
30467432 2.5 mg 2.5mg
30468168 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3267305MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-35-7
Molekylær formel C8 H15 N O S2
Molekylvægt (g/mol) 205.34
Synonym Isothiocyanic Acid 6-(Methylsulfinyl)hexyl Ester, 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, Hesperin
IUPAC navn 1-isothiocyanato-6-methylsulfinyl-hexan
SMIL CS(=O)CCCCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
Formel vægt 205.0595