Få mere at vide
6-Methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylquinoline |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3 |
| Formel vægt | 143.0735 |