Få mere at vide
6-methylquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244218 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15244218 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15244218 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 256.0°C to 260.0°C
Flammepunkt >113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C10H9N
Brydningsindeks 1.6125 to 1.6145
MDL nummer MFCD00006804
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.06
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI nøgle LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC navn 6-methylquinolin
Molekylvægt (g/mol) 143.19
PubChem CID 7059
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.