Få mere at vide
6-Methylquinoline, 98%
Artikelnummer. 12131220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12131220 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 12131220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylquinoline
CAS 91-62-3
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 256.0°C to 260.0°C
Flammepunkt >113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H9N
Brydningsindeks 1.6125 to 1.6145
MDL nummer MFCD00006804
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.06
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI nøgle LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC navn 6-methylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 143.19
PubChem CID 7059
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.