Få mere at vide
6-Methylquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254218 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254218 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15254218 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295141000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-62-3
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00006804
InChI nøgle LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
IUPAC navn 6-methylquinoline
SMIL CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylquinoline
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Orange
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 256.0°C to 260.0°C
Flammepunkt >113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.6125 to 1.6145
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylquinoline, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.