Få mere at vide
6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid (6-Methylnicotinic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid (6-Methylnicotinic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylnicotinic Acid |
| CAS | 3222-47-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methylnicotinic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid, 6-Methylnicotinic Acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, Nicotinic acid, 6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 2-Picoline-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-methylpyridine, 6-Methylnicotinic acid, NSC 135040, NSC 527351, Nicotinic Acid Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-methylpyridine-3-carboxylic acid |
| Vis mere |