Få mere at vide
6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid (6-Methylnicotinic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 17971726
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971726 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0553.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid (6-Methylnicotinic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylnicotinic Acid
CAS 3222-47-7
Analyt- eller komponentnavne 6-Methylnicotinic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid, 6-Methylnicotinic Acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, Nicotinic acid, 6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 2-Picoline-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-methylpyridine, 6-Methylnicotinic acid, NSC 135040, NSC 527351, Nicotinic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMIL Cc1ccc(cn1)C(=O)O
IUPAC navn 6-methylpyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 137.0477 g/mol