Få mere at vide
6-Methylpyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 11421160
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421160 5 g 5g
11411160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26302.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 934-60-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-60-1
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00023481
InChI nøgle LTUUGSGSUZRPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-methylpicolinic acid, 6-methyl-2-picolinic acid, 2-carboxy-6-methylpyridine, 6-methyl-2-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 2-picoline-6-carboxylic acid, picolinic acid, 6-methyl, 6-methyl picolinic acid, unii-kb675y352l
PubChem CID 70282
IUPAC navn 6-methylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Kogepunkt 100°C (4.5 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 95%