Få mere at vide
6-Methylpyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 11411160
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411160 1 g 1g
11421160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26302.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 934-60-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-60-1
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00023481
InChI nøgle LTUUGSGSUZRPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-methylpicolinic acid, 6-methyl-2-picolinic acid, 2-carboxy-6-methylpyridine, 6-methyl-2-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 2-picoline-6-carboxylic acid, picolinic acid, 6-methyl, 6-methyl picolinic acid, unii-kb675y352l
PubChem CID 70282
IUPAC navn 6-methylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Kogepunkt 100°C (4.5 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid