Få mere at vide
(6-methylpyridin-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753823
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10384532 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC03579DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-71-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00023520
InChI nøgle JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
IUPAC navn (6-methylpyridin-2-yl)methanol
SMIL CC1=CC=CC(CO)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Methylpyridin-2-yl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 97%