Få mere at vide
6-Methylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylpurine |
| CAS | 2004-03-7 |
| Molekylær formel | C6 H6 N4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10) |
| SMIL | Cc1ncnc2[nH]cnc12 |
| IUPAC navn | 6-methyl-9H-purine |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.0592 |