missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methylpterin, TRC

Artikelnummer. 30132629
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132629 1 g
30004287 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4779051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 708-75-8
Molekylær formel C7 H7 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Synonym 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-methyl-, 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-methyl- (8CI,9CI), 2-Amino-6-methyl-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpteridine, 6-Methylpterin
IUPAC navn 2-amino-6-methyl-1H-pteridin-4-one
SMIL Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methylpterin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N5O/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5/h2H,1H3,(H3,8,9,11,12,13)
Formel vægt 177.0651
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.