Få mere at vide
6-Methylpteridine-2,4-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17963986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17963986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17963986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0040.300025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Methylpteridine-2,4-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylpteridine-2,4-diamine
CAS 708-74-7
Analyt- eller komponentnavne 6-Methylpteridine-2,4-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 N6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4-Pteridinediamine, 6-methyl-, Pteridine, 2,4-diamino-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-2,4-pteridinediamine, 2,4-Diamino-6-methylpteridine, 6-Methyl-2,4-diaminopteridine, NSC 79658, 6-Methylpteridine-2,4-diamine
InChI formel InChI=1S/C7H8N6/c1-3-2-10-6-4(11-3)5(8)12-7(9)13-6/h2H,1H3,(H4,8,9,10,12,13)
SMIL Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1
IUPAC navn 6-methylpteridine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 176.179
Mængde 25 mg
Formel vægt 176.081 g/mol