Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 6-α - Methylprednisolon
Artikelnummer. p-7084038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15782977
Brand: Thermo Scientific Chemicals 338800010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-43-2
Molekylær formel C22H30O5
Molekylvægt (g/mol) 374.48
MDL nummer MFCD00010591
InChI nøgle VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Synonym methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
PubChem CID 6741
ChEBI CHEBI:6888
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-α-Methylprednisolone
Smeltepunkt 227.0°C to 231.0°C
Mængde 1 g
Merck Index 15,6184
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone
Formel vægt 374.48