Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-α-Methylprednisolone |
| Smeltepunkt | 227,0 °C til 231,0 °C |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15,6184 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i acetone |
| Formel vægt | 374.48 |