Få mere at vide
6-Methylpiperidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylpiperidin-2-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 113.0841 |