missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methyloctanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30468495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468495 50 mg
30483227 100 mg
30469615 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM02134050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 504-99-4
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Synonym 6-methyl-Octanoic acid, (±)-6-Methyloctanoic acid, 6-Methylcaprylic acid, Anteisononanoic acid, ai-Nonanoic acid
IUPAC navn 6-methyloctanoic acid
SMIL CCC(C)CCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methyloctanoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
Formel vægt 158.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.