Få mere at vide
6-Methylnicotinic acid, 99%
Artikelnummer. 11332766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332766 1 g 1g
11342766 5 g 5g
11352766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08877.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
6-Methylnikotinsyre er et mellemprodukt af lægemidlet etoricoxib (et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel til behandling af arthritis og slidgigt). Det bruges også som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methylnikotinsyre er et mellemprodukt af lægemidlet etoricoxib (et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel til behandling af arthritis og slidgigt). Det bruges også som organiske mellemprodukter.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3222-47-7
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00006341
InChI nøgle RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylnicotinic acid
Smeltepunkt 210°C to 215°C
Mængde 1 g
Beilstein 112049
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%