missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+/-)-6-Methylnikotin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-6-Methylnicotine |
| CAS | 101540-79-8 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, rac-6-Methylnicotine, (±)-6-Methylnicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CCC[C@H]1c2ccc(C)nc2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vægt | 176.1313 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?