Få mere at vide
6-Methylnicotinamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylnicotinamide |
| CAS | 6960-22-1 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)C(=O)N |
| IUPAC navn | 6-methylpyridin-3-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0637 |