Få mere at vide
6-Methylnicotinamid, TRC
Artikelnummer. 30465492
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30465492 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30465492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323225500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylnicotinamide
CAS 6960-22-1
Molekylær formel C7 H8 N2 O
Mængde 500 mg
Synonym 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMIL Cc1ccc(cn1)C(=O)N
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0637