Få mere at vide
6-methylnicotinamid, 98%
Artikelnummer. 11498686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498686 5 g 5g
11488686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16039.06
CAS: 6960-22-1 | C7H8N2O | 136,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6960-22-1
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD00006342
InChI nøgle IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96351
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-carboxamid
SMIL CC1=NC=C(C=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylnicotinamide
Smeltepunkt 195 °C til 199 °C
Mængde 5 g
Beilstein 112050
Synonym 6-methylnicotinamide, 6-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 8ej, nicotinamide, 6-methyl, 3-carbamoyl-6-methylpyridine, ksc630k7f, 2-methylpyridine-5-carboxamide, 3-pyridinecarboxamide,6-methyl
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%