missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methylnaphthalen-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylnaphthalen-2-ol |
| CAS | 17579-79-2 |
| Molekylær formel | C11H10O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-6-hydroxynaphthalene, 2-Methyl-6-naphthol, 6-Methyl-2-naphthol, NSC 51788, 2-Hydroxy-6-methylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c1-8-2-3-10-7-11(12)5-4-9(10)6-8/h2-7,12H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vægt | 158.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?