missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methylmercaptopurine, TRC

Artikelnummer. 17951845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951845 250 mg
17901915 1 g
17910935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17951845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320270250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50-66-8
Molekylær formel C6 H6 N4 S
Molekylvægt (g/mol) 166.2
Synonym 6-(Methylthio)-9H-purine, 6-(Methylthio)purine, NSC 20105, S-Methyl-6-mercaptopurine, SQ 8343;
IUPAC navn 6-methylsulfanyl-7H-purine
SMIL CSc1ncnc2nc[nH]c12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methylmercaptopurine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
Formel vægt 166.0313
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.