Få mere at vide
6-Methylmercaptopurine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylmercaptopurine-D3 |
| CAS | 33312-93-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 D3 H3 N4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9H-Purine','6-(methyl-d3-thio)- (ACI), 1H-Purine','6-(methyl-d3-thio)- (8CI','9CI), 6-(Methyl-d3-thio)-9H-purine (ACI), 6-(Methylthio-d3)purine, 6-Methyl-d3-mercaptopurine, 6-Methylmercaptopurine-d3, 6-Methylmercaptopurine-D3 (S-methyl-D3), S-(Methyl-d3)-6-mercaptopurine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7H-purine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.2221 |
| Vis mere |