Få mere at vide
6-Methylindol, 98%
Artikelnummer. 11388466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388466 250 mg 250mg
11378466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17509.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131,18 g/mol
Det er en reaktant til fremstilling af tryptophan-dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer-immunmodulatorer, reaktant til fremstilling af indol-bundne triazolderivater som antifungale midler, reaktant til fremstilling af N-β -D-xylosyl-indol-derivater som SGLT2-hæmmere til håndtering af hyperglykæmi ved diabetes, reaktant til fremstilling af aminoguanidinderivater af arylsulfonylacylindoler som antifungale midler, reaktant til fremstilling af indolylindazoler og indolylpyrazolopyridiner som interleukin-celle-inducerende præparat til interleukin-2-inducerende præparater, arylsulfonylacetylindoler som anti-HIV-1-midler. 6-Methylindol blev anvendt i syntesen af benz[c,d]indol-3(1H)-on-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en reaktant til fremstilling af tryptophandioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer-immunmodulatorer, reaktant til fremstilling af indol-bundne triazolderivater som antifungale midler, reaktant til fremstilling af N-β -D-xylosyl-indol-derivater som SGLT2-hæmmere til håndtering af hyperglykæmi ved diabetes, reaktant til fremstilling af aminoguanidinderivater af arylsulfonylacylindoler som antifungale midler, reaktant til fremstilling af indolylindazoler og indolylpyrazolopyridiner som interleukin-celle-inducerende præparat til interleukin-2-inducerende præparater, arylsulfonylacetylindoler som anti-HIV-1-midler. 6-Methylindol blev anvendt i syntesen af benz[c,d]indol-3(1H)-on-derivater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares tørt. Holdes væk fra aktive metaller, baser, oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3420-02-8
MDL nummer MFCD00005682
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Methylindole
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Tæthed 1.059
Kogepunkt 112 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C11H15NO2
Brydningsindeks 1.6071
Mængde 250 mg
Beilstein 109708
Følsomhed Lysfølsom
Synonym n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn tert-butyl-N-phenylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 193.25
PubChem CID 137930
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid