Få mere at vide
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432474 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10120932 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10772113 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00015EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 77628-51-4
Molekylær formel C7H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.20
MDL nummer MFCD02083132
InChI nøgle VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
PubChem CID 329979
IUPAC navn 6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%