Få mere at vide
6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate), Mikromol™
Beschreibung
6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate)
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate) |
| CAS | 32634-95-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H32 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Medroxyprogesterone Acetate Imp. E (EP), Megestrol Acetate USP Related Compound D, Megestrol Acetate USP RC D, 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, 6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methylene-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methylene-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6-methylene-, acetate (6CI), 17-(Acetyloxy)-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-methyleneprogesterone, 6,6'-Dehydromedroxyprogesterone acetate, NSC 58799, Megestrol Acetate Related Compound D, Medroxyprogesterone Acetate Impurity E, Megestrol Acetate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13,18-20H,1,6-12H2,2-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-6-methylidene-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?