Få mere at vide
6-Methylheptanol (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylheptanol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-8(2)6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 130.1358 |