Få mere at vide
6-Methylheptan-2,4-dion, 98+%
Artikelnummer. 11491003
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491003 10 g 10g
11374639 2 g 2g
11401013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13373.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3002-23-1 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
6-Methylheptane-2,4-dion, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutisk industri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methylheptane-2,4-dion, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese
, farmaceutisk industri. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3002-23-1
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00008939
InChI nøgle IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2,4-heptanedione, isovalerylacetone, 2,4-heptanedione, 6-methyl, unii-o97vug08ub, 6-methylheptan-2,4-dione, o97vug08ub, nsc94, nsc 94, acmc-1ct2p, 6-methyl-2,4-heptandione
PubChem CID 76354
IUPAC navn 6-methylheptan-2,4-dion
SMIL CC(C)CC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylheptane-2,4-dione
Tæthed 0.919
Kogepunkt 183 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 10 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1751122
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 142.2
Procent renhed ≥98%