Få mere at vide
6-Methylheptan-2,4-dion, 98+%
Beskrivelse
6-Methylheptane-2,4-dion, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutisk industri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Methylheptane-2,4-dion, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese
, farmaceutisk industri. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylheptane-2,4-dione |
| Tæthed | 0.919 |
| Kogepunkt | 183 °C |
| Flammepunkt | 58 °C (136 °F) |
| Brydningsindeks | 1.456 |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1751122 |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. |
| Formel vægt | 142.2 |
| Vis mere |