missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methylguanamine, TRC

Artikelnummer. 30475335
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475335 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31177050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine
CAS 542-02-9
Molekylær formel C4 H7 N5
Mængde 50 g
Synonym s-Triazine','2,4-diamino-6-methyl- (6CI,8CI), 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-methyl-s-triazine, 2-Methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4,6-diamino-s-triazine, 6-Methyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, 6-Methylguanamine, Acetoguanamine, ENT 50715, NSC 257
InChI formel InChI=1S/C4H7N5/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H4,5,6,7,8,9)
SMIL Cc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC navn 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 125.132
Formel vægt 125.0701
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.