Få mere at vide
6-Methylcoumarin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylcoumarin |
| Smeltepunkt | 74 °C til 77 °C |
| Kogepunkt | 303 °C (725 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 4222 |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 99% |